Learn More
Corning™ Microvolume Pipet Tips, Sterile
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 10 μL
Da 0.1 a 10 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Description
- Microvolume tips provide accurate, reliable performance in the 0.1 μL to 10 μL range for major brand ultra-micropipettors.
- RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
Specifications
Specifications
| Volume (sistema metrico) | 0.5 to 10 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Natural |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Microvolume, Round |
| Imballaggio | Rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf, Universal Fit Ultramicro |
| Materiale | Polipropilene |