Learn More
SGE™ Siringhe per microvolumi
Codice prodotto. 10215322
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.65 in.
2.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.65 in.
2.75 in.
Stile del punto dell'ago:
Cone
Smussata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10215322
Marca: SGE™ 002003
Plunger protection minimizes risk of bending
  • Corpo in vetro borosilicato esteso, con pistone rinforzato per aumentare la protezione del pistone
  • Precisione e riproducibilità ±1%
  • Volume: 10μl
  • Diametro esterno corpo: 6.5 mm, 8 mm per pistoni guidati
  • Lunghezza di scala: 54.1 mm
Per iniezioni di microvolumi da 1.5 μl a 8 μl
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per iniezioni di microvolumi da 1.5 μl a 8 μl
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Siringa manuale per microvolumi
Volume (sistema metrico) 10 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 70 mm
Stile del punto dell'ago Smussata
Tipo di collegamento Fisso