Learn More
SGE™ Siringhe per microvolumi
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Lunghezza (sistema imperiale):
1.65 in.
2.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.65 in.
2.75 in.
Stile del punto dell'ago:
Cone
Smussata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Corpo in vetro borosilicato esteso, con pistone rinforzato per aumentare la protezione del pistone
- Precisione e riproducibilità ±1%
- Volume: 10μl
- Diametro esterno corpo: 6.5 mm, 8 mm per pistoni guidati
- Lunghezza di scala: 54.1 mm
Per iniezioni di microvolumi da 1.5 μl a 8 μl
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For making microvolume injections of 1.5μL to 8μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.65 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.65 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Product Type | Microvolume Manual Syringe |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Vedi altri risultati |