Learn More
Techne™ Microwell plate seal, thermal cycler Prime Pro 48, pack of 50
Designed for use with Techne™ Prime Pro 48 Real-time qPCR machine.
Marca:  Techne™ 93945-99
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 15323165
  • 89.75€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
Real time PCR plate seal.
For use with Prime Pro 48 Real Time PCR systems.
Specifica
Specifica
Absolute Quantification, Relative Quantification, Allelic Discrimination and High Resolution Melt
Real Time PCR Plate seals
Pack of 50