Learn More
Midecamycin, 900μg/mg, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
125.00€ - 222.00€
Identificatori chimici
| CAS | 35457-80-8 |
|---|---|
| Formula molecolare | C41H67NO15 |
| Molecular Weight (g/mol) | 813.979 |
| Numero MDL | MFCD00865000 |
| InChI Key | DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N |
| PubChem CID | 124225192 |
| IUPAC Name | [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di |
| SMILES | CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15487249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66046.ME |
500mg |
125.00€
500mg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
|
15477249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66046.03 |
1g |
222.00€
1g |
Spedizione stimata: 04-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 35457-80-8 | |
| 813.979 | |
| DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N | |
| [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di |
| C41H67NO15 | |
| MFCD00865000 | |
| 124225192 | |
| CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C |
Specifica
| Midecamycin | |
| 35457-80-8 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00865000 | |
| Soluble in methanol or ethanol; Insoluble in water | |
| CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C | |
| 813.979 | |
| 813.97 |
| 900μg/mg | |
| White | |
| C41H67NO15 | |
| 874°C | |
| DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N | |
| [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di | |
| 124225192 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 252-578-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OH4730600
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold