Descrizione
- Structurally strong and resistant to clamp compression scars
- Immune to corrosion and rust
- Mild steel rod 500mm long for retort stands
- Retort rod, 10mm x 500mm
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio dolce |
| Altezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Diametro (sistema metrico) asta | 10 mm |
| Product Type | Asta |
| Dimensioni filo | 10 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |