Learn More
Tork Tork Sapone liquido mani profumazione delicata Mini
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Forma:
Foam
Liquid
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Descrizione
- Delicatamente profumato: il sapone liquido Mini per dispenser a parete è dermatologicamente testato e si distingue per la fragranza fresca
- Maggiore cura per le mani: il sapone liquido, caratterizzato da una lucentezza perlacea, contiene ingredienti idratanti e relipidanti
- Maggiore attenzione alla sostenibilità: il sapone per dispenser da bagno Tork contiene il 96% di ingredienti di origine
- Efficace anche con acqua fredda: la ricarica per dispenser da bagno riduce al minimo il consumo di energia
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Soap |
| Colore | Clear |
| Forma | Foam |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 8/Pk. |
| Size | 525 mL |