Learn More
Milrinone, 98+%, Thermo Scientific™
Potent cAMP-specific phosphodiesterase inhibitor
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62659.MF
Quantità 50mg
Codice prodotto. 15444989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00€
    496.00€ / 50mg
    Risparmia 10.00€
    1% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used (particularly intravenously, as the lactate) for the short-term management of severe heart failure. Milrinone inhibits the action of phosphodiesterase-3 preventing degradation of cAMP. The corresponding increase in cAMP levels leads to increased activation of protein kinase A. It is a selective phosphodiesterase inhibitor with vasodilating and positive inotropic activity.
Solubility
Soluble in DMSO. Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
78415-72-2
211.224
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
4197
6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
C12H9N3O
MFCD00133539
milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
CHEBI:50693
CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
Specifica
Milrinone
C12H9N3O
50mg
14,6197
Soluble in DMSO; Insoluble in water.
CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
211.224
CHEBI:50693
≥98%
78415-72-2
MFCD00133539
UN2811
milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
4197
211.22
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado