Learn More
Milrinone, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001374
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001374
Marca: Tocris Bioscience 1504/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PDE3 inhibitor
Potent cAMP phosphodiesterase inhibitor (IC50 = 56 nM for inhibition of PDE III). Has inotropic and vasodilator effects following oral or intravenous administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78415-72-2
Formula molecolare C12H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 211.224
InChI Key PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
PubChem CID 4197
ChEBI CHEBI:50693
IUPAC Name 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Milrinone
Quantità 10 mg
Peso formulazione 211.22
Percent Purity >98%