Learn More
Cole-Parmer™ Miltex™ Half-curved Iris Tissue Forceps
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.16 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision cutting and holding surfaces
- Ratcheting lock mechanisms
- Non-glare finish
Specifica
Specifica
| Stile punta | Curved |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.16 cm |
| Product Type | Precision-grade Iris Tissue Forceps |
| Grado | Precision-grade |
| Tipo | Iris Tissue Forceps |
| Descrizione | Iris Tissue Forceps, Half curved, Precision-grade |