Learn More
Mineral oil, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11416562 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 11416562
Marca: MP Biomedicals 0215013880
Identificatori chimici
CAS 8042-47-5
Formula molecolare C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinonimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Mineral oil
Colore Colorless
Densità 0.81 to 0.894 at 15°C
Quantità 100 mL
Forma fisica Viscous Liquid