Learn More
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions
Codice prodotto. 10289074 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.22 to 0.32 mm ID Capillary GC Column
0.53 mm ID Capillary GC Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10289074
Marca: Thermo Scientific™ 290GU499
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions are for use with capillary GC columns.
Thermo Scientific™ Mini Capillary Unions are for use with capillary GC columns.
Kit contains one union and five ferrules
Includes:
Union, 1; Ferrules, 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Capillary Union
Descrizione For 0.53 mm I.D. Capillary
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.53 mm ID Capillary GC Column