Learn More
Ohaus™ Mini Digital Vortex Mixer VXMNDG
Codice prodotto. 15702239 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
4.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita unitSize
15702239 4.9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15702239 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30392124
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Mini Digital Vortex Mixer VXMNDG is built sturdy to provide a stable and reliable vortexing action.
  • Sturdy construction for stable and reliable vortexing action
  • Ideal for applications that demand repeatable results
  • Microprocessor control maintains set speed for strong, consistent mixing action
  • Timer will display elapsed time or, when programmed to user defined time limit, the unit will shut off when time reaches zero
  • Two modes of operation; continuous mode when using accessory attachments or touch mode which activates mixing when depressing the cup head
  • LED displays for speed and time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 4.9 mm
Intervallo di velocità 500 to 2500 rpm
Requisiti elettrici 320 V, 0.6 A, 50/60 Hz
Amperaggio 0.6 A
Dimensioni (L x P) 21.00 x 12.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.50 in.
Altezza (sistema metrico) 16.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.00 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.80 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.30 cm
Modello VXMNDG