Learn More
Ohaus™ Hot Plate, Ceramic
Codice prodotto. 15752699 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15752699
Marca: Ohaus™ 30392033
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shape: Square; Size: 4 x 4 in.
  • The OHAUS Basic Mini Hotplates, Stirrers, and Hotplate-Stirrers are rugged, compact units that heat and stir up to 1000mL of liquid
  • Ceramic tops feature a chemical resistant white reflective top plate that is easy to clean
  • Bimetallic thermostat offers reliable temperature control
  • Powerful heater reaches maximum temperature in only minutes
  • Powerful motor and magnet deliver reliable and consistent stirring
  • Compact design saves bench space
  • Built-in support rod holder with locking knob accepts optional support rod and clamp kit
  • New ergonomic design
  • Hotplates and hotplate stirrers boil 300mL of water in only 18 minutes
  • Ideal for educational labs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Hotplate, Mini, Fixed, HSMNHP4CFT, EU
Materiale piastra superiore Ceramic
Tipo di unità di controllo Analog
Size 4 x 4 in.
Profondità (sistema imperiale) 7.90 in.
Profondità (sistema metrico) 20.10 cm
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20.1 cm
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Amperaggio 0.9 A
Requisiti elettrici 230 V, 0.9 A, 50/60 Hz
Specifiche di sicurezza CETUV
Dimensioni contenitore max 1 L
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante