Learn More
Ohaus™ Hot Plate, Ceramic
Codice prodotto. 15732699 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
20.1 x 15.2 x 12.7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15732699
Marca: Ohaus™ 30392012
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shape: Square; Size: 4 x 4 in.
  • Rugged, compact units that heat and stir up to 1000 mL of liquid
  • Ceramic tops feature a chemical resistant white reflective top plate that is easy to clean
  • Bimetallic thermostat offers reliable temperature control
  • Powerful heater reaches maximum temperature in only minutes
  • Powerful motor and magnet deliver reliable and consistent stirring
  • Compact design saves bench space
  • Built-in support rod holder with locking knob accepts optional support rod and clamp kit
  • New ergonomic design
  • Hotplates and hotplate stirrers boil 300 mL of water in only 18 minutes
  • Ideal for educational labs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Hotplate, Mini, HSMNHP4CAL, EU
Materiale piastra superiore Ceramic
Tipo di unità di controllo Analog
Size 4 x 4 in.
Profondità (sistema imperiale) 7.90 in.
Profondità (sistema metrico) 20.10 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.00 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 7.90 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6.00 in.
Altezza (sistema metrico) 12.700 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20.10 cm
Larghezza (sistema metrico) 15.20 cm
Amperaggio 0.9A
Requisiti elettrici 230 V, 0.9 A, 50/60 Hz
Specifiche di sicurezza CETUV
Dimensioni contenitore max 1 L
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante
Certificazione/Conformità CE, TUV
Dimensioni (L x P x A) 20.1 x 15.2 x 12.7 cm