Learn More
Ohaus™ Mini Hot Plate Stirrer, Ambient to 500°C, Ceramic
Codice prodotto. 15742699 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15742699
Marca: Ohaus™ 30392026
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stirring Range: 100 to 1200 rpm; Shape: Square; Size: 4 x 4 in.
  • Rugged, compact units that heat and stir up to 1000 mL of liquid
  • Ceramic tops feature a chemical resistant white reflective top plate that is easy to clean
  • Bimetallic thermostat offers reliable temperature control
  • Powerful heater reaches maximum temperature in only minutes
  • Powerful motor and magnet deliver reliable and consistent stirring
  • Compact design saves bench space
  • Built-in support rod holder with locking knob accepts optional support rod and clamp kit
  • New ergonomic design
  • Hotplates and hotplate stirrers boil 300 mL of water in only 18 minutes
  • Ideal for educational labs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Descrizione Hotplate-Stirrer, Mini, HSMNHS4CAL, EU
Specifiche di sicurezza CETUV
Requisiti elettrici 230 V, 1.5 A, 50/60 Hz
Modello HSMNHS4CAL
Lunghezza (sistema imperiale) 7.90 in.
Size 4 x 4 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 cm
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 500°C
Altezza (sistema imperiale) 5.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Amperaggio 1.5 A
Lunghezza (sistema metrico) 20.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.00 in.
Peso (sistema metrico) 1.9 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
Dimensioni contenitore max 1 L
Stirring Range 100 to 1200 rpm