Learn More
Axygen Mini Plate Spinner Centrifuge, 230V, EU Plug
Marca:  Axygen PLATESPINNER-EU
Mini Plate Spinner Centrifuge, 230V, EU Plug
Codice prodotto. 17906664
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00€
    768.46€ / Pezzo
    Risparmia 8.54€
    1% Sconto