Learn More
IBA Lifesciences Mini Spin Columns
Codice prodotto. 17267590 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Contenuto kit:
10 columns
50 columns
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Contenuto kit unitSize
17267590 50 columns pezzi 50
17257590 10 columns pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17267590 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 29102050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For rapid purification of recombinant proteins
  • Mini Spin Columns are the ideal solution to treat small volumes in combination with Selector Resins.
  • They fit into every microcentrifuge and are compatible with all standard 1.5 ml or 2.0 ml tubes.
  • Mini Spin Columns are provided with inserted 10 μm filters, screw caps, and snap-off plugs
Specifica
Contenuto kit 50 columns
Da utilizzare con (applicazione) Rapid Purification of Recombinant Proteins
Esclusivamente per scopi di ricerca.