Learn More
Axygen™ Mini Tube System
Codice prodotto. 11356314 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.65 mL
1.1 mL
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/Bag; 5 Bags/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/Bag; 5 Bags/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
960 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 400
pezzi 4800
pezzi 600
pezzi 80
pezzi 960
Codice prodotto. 11356314
Marca: Axygen™ MTS06CR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polypropylene tube system for compound library storage
Axygen™ Mini Tube Systems are available in 0.65 mL single mini tube or 1.1 mL single mini tube. They are also available in 8-cap or 12-cap strip format. Mini Tube System racks are compatible with Beckman Coulter, Tecan, and other automation workstations.
  • Rack features a one-way lid design and alpha-numeric grid
  • Molded-in condensation rings on the lid minimize cross contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.65 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Formato Rack
Da utilizzare con (applicazione) Ensures positive sample identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beckman, Tecan, Zymark
Include Alpha numeric grid, one way lid
N. per confezione 960/Pk.
Imballaggio 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Round