Learn More
Axygen™ Mini Tube System
Polypropylene tube system for compound library storage
Marca:  Axygen™ MTS-11-C-R
378.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.71400kg
Codice prodotto. 12736829
  • 414.00€ / pezzi 4800
Spedizione stimata: 25-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Axygen™ Mini Tube Systems are available in 0.65 mL single mini tube or 1.1 mL single mini tube. They are also available in 8-cap or 12-cap strip format. Mini Tube System racks are compatible with Beckman Coulter, Tecan, and other automation workstations.
  • Rack features a one-way lid design and alpha-numeric grid
  • Molded-in condensation rings on the lid minimize cross contamination
Specifica
Specifica
Microtube
1.1 mL
Polypropylene
Beckman, Tecan, Zymark
960/Pk.
Non-sterile
Autoclavable
Clear
Ensures positive sample identification
Alpha numeric grid, one way lid
96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
Cylindrical