Learn More
Axygen™ Mini Tube System
Polypropylene tube system for compound library storage
42.93€ - 665.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ensures positive sample identification |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Imballaggio | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Imballaggio | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12529137
|
Axygen™
MTS-8CP-C |
8 Cap Strip | Non-sterile | 120 Strips/PK., 5 Packs/Cs. | Strip |
115.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12716829
|
Axygen™
MTS-11-8-C-R-S |
1.1 mL | Sterile | 12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
497.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12598007
|
Axygen™
MTS-12CP-C |
12 Cap Strip | Non-sterile | 80 Strips/PK., 5 Packs/Cs. | Strip |
115.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12786819
|
Axygen™
MTS-11-12-C-R |
1.1 mL | Non-sterile | 8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Round |
414.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10313030
|
Axygen™
MTS-11-12-C-R-S |
1.1 mL | Sterile | 8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
497.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12746829
|
Axygen™
MTS-11-C-R-S |
1.1 mL | Sterile | 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
497.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12539137
|
Axygen™
MTS-8CP-C-S |
8 Cap Strip | Sterile | 120 Strips/PK., 5 Packs/Cs. | Strip |
163.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12508017
|
Axygen™
MTS-12CP-C-S |
12 Cap Strip | Sterile | 80 Strips/PK., 5 Packs/Cs. | Strip |
163.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12776819
|
Axygen™
MTS-06-C-R-S |
0.65 mL | Sterile | 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Round |
665.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12588007
|
Axygen™
MTS-11-12-C |
1.1 mL | Non-sterile | 80 Strips/Bag; 5 Bags/Cs. | Cylindrical |
182.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13121794
|
Axygen™
MTS-11-8-C-R |
1.1 mL | Non-sterile | 12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
414.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12736829
|
Axygen™
MTS-11-C-R |
1.1 mL | Non-sterile | 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
414.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12519137
|
Axygen™
MTS-11-8-C |
1.1 mL | Non-sterile | 120 Strips/Bag; 5 Bags/Cs. | Cylindrical |
182.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12531288
|
Axygen™
MTS-06-C |
0.65 mL | Non-sterile | 960 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs. | Round |
242.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12541288
|
Axygen™
MTS-11-C |
1.1 mL | Non-sterile | 960 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs. | Rotondo |
182.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11386314
|
Axygen™
MTS-11-12-C-R |
1.1 mL | Non-sterile | 8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Round |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12559207
|
Axygen™
MTS-11-C-R |
1.1 mL | Non-sterile | 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12549207
|
Axygen™
MTS-11-12-C-R-S |
1.1 mL | Sterile | 8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11366314
|
Axygen™
MTS-06-C-R-S |
0.65 mL | Sterile | 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Round |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11326324
|
Axygen™
MTS-11-8-C-R-S |
1.1 mL | Sterile | 12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11356314
|
Axygen™
MTS-06-C-R |
0.65 mL | Non-sterile | 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Round |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11316324
|
Axygen™
MTS-11-8-C-R |
1.1 mL | Non-sterile | 12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11336324
|
Axygen™
MTS-11-C-R-S |
1.1 mL | Sterile | 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs. | Cylindrical |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Description
Axygen™ Mini Tube Systems are available in 0.65 mL single mini tube or 1.1 mL single mini tube. They are also available in 8-cap or 12-cap strip format. Mini Tube System racks are compatible with Beckman Coulter, Tecan, and other automation workstations.
- Rack features a one-way lid design and alpha-numeric grid
- Molded-in condensation rings on the lid minimize cross contamination
Specifications
Clear | |
Ensures positive sample identification |