Learn More
RUBIS Mini-Pinzette
Click to view available options
Stile punta:
Pointed, Ultra Fine
Punta sottile appuntita
Round, Flat, Fine
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Mini pinzette
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace in spazi ristretti
- Eccellente per l'uso al microscopio
- Affidabile
- OAL: 70 mm - 2,75 pollici
Specifica
Specifica
| Stile punta | Round, Flat, Fine |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.76 in. |
| Materiale | Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Product Type | Mini Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | Each |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.