Learn More
UVP Minilampada UV
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Dimensioni (L x P):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Include:
Lampeggiatore
Nylon strap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In plastica antiurto resistente a scolorimento e spaccatura
- Le lampade sono abbastanza piccole da entrare in tasca
- Con nastro in nylon applicato per agevolare il trasporto
- Sono richieste 4 batterie AA
Specifica
Specifica
| Wattage | 4 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Dimensioni (L x P) | 159 x 25 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 159 x 25 x 64 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 64 mm |
| Include | Nylon strap |
| Lunghezza (sistema metrico) | 159 mm |
| Materiale | Plastica |
| Modello | UVG-4 |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Vedi altri risultati |