Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Miniessiccatore a vuoto
Codice prodotto. 12643995
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.56 litri
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12643995 0.56 litri Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12643995 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F410990000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    113.30€ / pezzi 1
    Risparmia 7.70€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Le dimensioni ridotte di questo essiccatore consentono una rapida creazione del vuoto per un degasamento rapido e ripetuto di campioni multipli.
  • Vuoto nominale di 740 mm Hg (29 pollici)
  • Parte superiore in policarbonato trasparente per una facile visione del contenuto; fondo in polipropilene bianco
  • Il rubinetto d'arresto con tappo da 2 mm in PTFE Teflon™ è compatibile con tubi con diametro interno compreso tra ¼ e ⅜ di pollice
  • La flangia periferica intorno al fondo si inserisce in due chiusure a scatto e sigilla le due metà con un O-ring Buna-N
Specifica
Colore Semitrasparente
Materiale Parte superiore in policarbonato, fondo in polipropilene
Include Rubinetto d’arresto con tappo in Teflon PTFE da 2 mm
Volume (sistema imperiale) 0.02 piedi cubi
Volume (sistema metrico) 0.56 litri
Altezza (sistema metrico) 12.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 5 in
Diametro (sistema imperiale) esterno 6.75 in
Diametro (sistema metrico) esterno 17.5 cm