Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Mini ViscoSampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
50 mL
75 mL
Dimensioni (L x P):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel AISI 316L (1.4404), seals PTFE
- Sterilisable
- Ideal for the pharmaceutical and cosmetics industry
- The sample is drawn in using the pump rod and directly conveyed to the sampling container
- Easy cleaning for flawless sampling
- Depending on the viscosity, the removable suction tip can be fitted with suction drills of 2mm to 6mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Mini Viscosampler |
| Materiale | Stainless Steel (V4A), PTFE |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Include | 2 mm Suction tip |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for The Pharmaceutical and Cosmetics Industry |
| Dimensioni (L x P) | 1000 x 15 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | 15 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur