Learn More
Schmidlin™ Mini Whisper Nitrogen Generator
Click to view available options
Portata:
12 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- Purity: LC/MS grade
- Proprietary membrane technology
- No noise, no moving parts and no electricity
- Ideal for all LC/MS applications
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 18 cm |
| Portata | 12 mL/min. |
| Altezza (sistema metrico) | 73.5 cm |
| Temperatura operativa ambiente max | 35°C |
| Pressione di uscita | 7 bar |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.7 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 34.8 cm |
| Collegamenti | Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in. |
| Purezza dell'azoto | >99% |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.