Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Polypropylene and Viton™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Ingresso:
1/4 in. hose barb
1/8 in. hose barb
3/16 in. hose barb
5/16 in. hose barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Specifica
Specifica
| Dimensioni dei tubi | 0.3125 in. |
| Capacità del flusso | 0.13 |
| Ingresso | 5/16 in. hose barb |
| Porta di uscita | Barbed |
| Materiale (guarnizione) | Viton |