Learn More
Edmund Buhler Battery Shaker KM 2 Akku
Click to view available options
Intervallo di velocità:
30 to 420 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The Battery Shaker KM 2 Akku with orbital motion can be used for various tasks due to its off-grid battery with a run time of min
- 40 hours
- The shaking platform of 200 x 295 mm can be loaded with maximum 2 kg
- The stroke of the laboratory shaker KM 2 Akku is 20 mm and the shaking speed is between 5 and 220 rpm
Specifica
Specifica
| Orbita | 8 mm |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 2 kg |
| Intervallo di velocità | 30 to 420 rpm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Temperature Range (Metric) | 5°C to 40°C |
| Capacità | 20 x 10 mL Erlenmeyer Flasks/12 x 50 mL Erlenmeyer Flasks |
| Product Type | Miniature Shaker |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 410 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Vedi altri risultati |