Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Light-Blue Cap, 9NC Coagulation Sodium Citrate 3.2%, Sterile
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
- This light blue top sodium citrate tube, or coagulation tube, is used for examination of coagulation parameters.
- Coagulation tubes contain a buffered sodium citrate solution.
Specifica
Specifica
| Additivo | 9NC Sodium Citrate 3.2% |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Chiusura inclusa | Yes |
| Colore chiusura | Light Blue |
| Quantità | 500/Pk. |