Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Light-Blue Cap, 9NC Coagulation Sodium Citrate 3.2%, Sterile
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
1206.00€ - 1690.00€
Specifica
Additivo | 9NC Sodium Citrate 3.2% |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Chiusura inclusa | Yes |
Colore chiusura | Light Blue |
Quantità | 500/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15738179
|
Greiner Bio-One
450539 |
1 mL |
1690.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15728179
|
Greiner Bio-One
450538 |
0.5 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
- This light blue top sodium citrate tube, or coagulation tube, is used for examination of coagulation parameters.
- Coagulation tubes contain a buffered sodium citrate solution.
Specifica
9NC Sodium Citrate 3.2% | |
Yes | |
500/Pk. |
Sterile | |
Light Blue |