Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
235 mm
295 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 316L stainless steel
- High quality bright polish finish
- Crevice free construction
- Rotate the handle as the sampler is pushed into the product to allow a core of the product to be cut
- Remove the sampler when finished
Specifica
Specifica
| Product Type | Corer |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Finitura | Bright |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm Max Blade Diameter |
| Lunghezza (sistema metrico) | 295 mm |