Learn More
Kartell™ MiniFix Micropipettor
Codice prodotto. 10181473
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
500 μL
Punte compatibili:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10181473
Marca: Kartell™ 0129300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An innovative product line of fixed-volume air dispacement mini-micropipettes. Kartell™ MiniFix Micropipettor is designed for fast, repetitive, and precise operation and are competitively priced.
  • Fully autoclavable
  • Designed for fast, repetitive and precise operation
  • Very compact in terms of size and weight
  • Designed for routine or biological hazard work
  • Kartell™ tips fit on the conical shaft as well as most other commercially available tips
  • The plunger button has a different color based on dosing capacity
  • Individually calibrated in compliance with ISO8655, the new international standard for piston-operated volumetric apparatus
  • Carries the CE conformity mark
Specifica
Accuracy ±0.3%
Certificazione/Conformità CE/IVD
Punte compatibili Kartell™ 961
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Tipo Micropipette
Volume (sistema metrico) 500 μL
Da utilizzare con (applicazione) Routine or biological hazard work, in situ analyses and sampling
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit Pipettor
Quantità 1/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Peso (sistema metrico) 10 g