Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti scrivibili in polietilene Minigrip™
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Clear polyethylene bags with Grip Seal resealable strips
- Three generously sized write-on labelling bars for easy identification and organization
- Ideal for storing stationery and sending samples
- Available in a range of sizes to meet storage needs
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sacchetto risigillabile |
| Colore | Trasparente con barre bianche |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Spessore (sistema metrico) | 50 μm |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Larghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |