Learn More
Lovibond™ Water Testing Minikit
Click to view available options
Range:
0 to 500 mg/L
0.75 to 10% acid
10 to 500 mg/L
2 to 50 mg/L
20 to 200 mg/L
20 to 500 mg/L
5 to 5000 mg/L
70 to 1500 mg/L
Analiti:
Alkalinity Total M
Alkalinity-P, CaC03
Chloride
Cleaning Acid Strength
Cyanuric Acid
Nitrite
Sulphate (low range) Na2SO4
Sulphite (high range)
Sulphite (low range)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
- Easy operation and exact reagent dosing
- High accuracy
- Foil-wrapped Lovibond™ tablet reagents with a minimum guaranteed shelf life of 5 years
- Unrestricted shipment
- Safe storage
Specifica
Specifica
| Analiti | Alkalinity Total M |
| Include | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. |
| Quantità | 1 Pack |
| Range | 10 to 500 mg/L |
| Sufficiente per | Approximately 40 Tests |
| Metodo test | Tablet count |
| Tipo | Minikit water testing kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MINIKIT TEST ALKALINITY TOTAL M AF413 .
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium bisulphate