Learn More
Lovibond™ Water Testing Minikit
Codice prodotto. 10228330
Click to view available options
Range:
0 to 500 mg/L
0.75 to 10% acid
10 to 500 mg/L
2 to 50 mg/L
20 to 200 mg/L
20 to 500 mg/L
5 to 5000 mg/L
70 to 1500 mg/L
Analiti:
Alkalinity Total M
Alkalinity-P, CaC03
Chloride
Cleaning Acid Strength
Cyanuric Acid
Nitrite
Sulphate (low range) Na2SO4
Sulphite (high range)
Sulphite (low range)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10228330
Marca: Lovibond™ 414140
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
  • Easy operation and exact reagent dosing
  • High accuracy
  • Foil-wrapped Lovibond™ tablet reagents with a minimum guaranteed shelf life of 5 years
  • Unrestricted shipment
  • Safe storage
Specifica
Analiti Alkalinity-P, CaC03
Include Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions.
Range 20 to 500 mg/L
Sufficiente per Approximately 40 Tests
Metodo test Tablet count
Tipo Minikit water testing kit
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MINIKIT TEST ALKALINITY P AF414 .
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphanilic acid