Learn More
Lovibond™ Water Testing Minikit
Click to view available options
Range:
0 to 500 mg/L
0.75 to 10% acid
10 to 500 mg/L
2 to 50 mg/L
20 to 200 mg/L
20 to 500 mg/L
5 to 5000 mg/L
70 to 1500 mg/L
Analiti:
Alkalinity Total M
Alkalinity-P, CaC03
Chloride
Cleaning Acid Strength
Cyanuric Acid
Nitrite
Sulphate (low range) Na2SO4
Sulphite (high range)
Sulphite (low range)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
- Easy operation and exact reagent dosing
- High accuracy
- Foil-wrapped Lovibond™ tablet reagents with a minimum guaranteed shelf life of 5 years
- Unrestricted shipment
- Safe storage
Specifications
Specifications
| Analiti | Sulphate (low range) Na2SO4 |
| Include | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. |
| Range | 20 to 200 mg/L |
| Sufficiente per | Approximately 40 Tests |
| Metodo test | Tablet count |
| Tipo | Minikit water testing kit |
Safety and Handling
Product Identifier
- MINIKIT TEST SULFATE LOW AF432 .
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: barium chloride dihydrate, salicylic acid, disodium tetraborate, EDTA, boric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur