Learn More
Lovibond™ Water Testing Minikit
Click to view available options
Range:
0 to 500 mg/L
0.75 to 10% acid
10 to 500 mg/L
2 to 50 mg/L
20 to 200 mg/L
20 to 500 mg/L
5 to 5000 mg/L
70 to 1500 mg/L
Analiti:
Alkalinity Total M
Alkalinity-P, CaC03
Chloride
Cleaning Acid Strength
Cyanuric Acid
Nitrite
Sulphate (low range) Na2SO4
Sulphite (high range)
Sulphite (low range)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
- Easy operation and exact reagent dosing
- High accuracy
- Foil-wrapped Lovibond™ tablet reagents with a minimum guaranteed shelf life of 5 years
- Unrestricted shipment
- Safe storage
Specifica
Specifica
| Analiti | Cyanuric Acid |
| Include | Flip top case with calibrated two piece tube, tablet reagents and instructions |
| Range | 20 to 200 mg/L |
| Sufficiente per | Approximately 40 Tests |
| Metodo test | Turbidity |
| Tipo | Minikit water testing kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MINIKIT TEST CYANURIC ACID AF422 .
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: melamine