Learn More
Cytiva Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Capsule with Omega™ Membrane
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
500 kDa
70 kDa
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Efficient processing
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 50 cm2 |
| N. per confezione | 1/Pk. |