Learn More
Cytiva Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Capsule with Omega™ Membrane
Codice prodotto. p-7089688
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
500 kDa
70 kDa
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17164761
Marca: Cytiva OA001C12
Concentration and diafiltration (desalting or buffer exchange) processes can be performed on the same system with minimal user intervention.
  • Efficient processing
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) PES
MWCO 1 kDa
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 50 cm2
N. per confezione 1/Pk.