missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
Descrizione
- With Earle's salts
- Without sodium bicarbonate, L-glutamine, and phenol red
Specifica
Specifica
| Product Type | Cell Culture Medium |
| Quantità | 10 x 1 L |
| Content And Storage | 0 to 5°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto