Learn More
Gilson™ Minipuls Evolution Pump Head
Codice prodotto. 12306122 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Pump Head
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12306122
Marca: Gilson™ F110706
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Add channels to your MINIPULS™ 3 or Evolution and allow even greater flexibility in your laboratory.
MINIPULS 3 Pump Heads
Choose from these MINIPULS 3 pump heads:
  • R1—Single channel pump head
  • R4—Four channel pump head
  • R8—Eight channel pump head
  • R2—Two channel pump head
  • R2HF—Two channel high flow pump head
  • R4HF—Four channel high flow pump head
MINIPULS Evolution Pump Heads
Choose from these MINIPULS Evolution pump heads:
  • MF1—Pump head with one cartridge
  • MF4—Pump head with four cartridges
  • HF2—Pump head with two high flow cartridges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 0.2μL/min. to 70 mL/min.
N. di canali 4
Quantità 1 Pack
Tipo Pump Head