Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ GF
Da utilizzare per chiarificare soluzioni relativamente impure o come prefiltro. I filtri per siringhe Sartorius Minisart™ GF utilizzano una membrana in fibra di vetro per chiarificare i campioni di volume ridotto. Vengono utilizzati inoltre come prefiltro per la filtrazione microbiologica. Sono disponibili confezioni in stock con diametro da 26 mm e pori da 0.7μ.
104.23€ - 1310.00€
Specifica
Colore | Opaque |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Fibra di vetro (GF) |
Dimensione del poro | 0.7 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962590
|
Sartorius
17824----------R |
Cs. of 1000 |
1310.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10160851
|
Sartorius
17824----------Q |
Cs. of 500 |
820.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10695981
|
Sartorius
17824----------K |
50/Pk. |
104.23€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Clarify relatively dirty solutions or use as a prefilter. Sartorius Minisart™ GF Syringe Filters utilize a glass fiber membrane for clarification of small volume samples. It is also used as a prefilter for microbiological filtering. Multiple quantities of 26mm diameter, 0.7μm pore fliters are available.
Chiarificazione o prefiltrazione rapida e affidabile- Filtro in fibra di vetro con un'efficacia di ritenzione del 98% per particelle sferiche di 1.2 μm
- Ideali per molte applicazioni di laboratorio:
- Per chiarificare soluzioni con elevato contenuto di impurità
- Come prefiltro per i filtri per siringhe microbiologiche da 0.2 μm o 0.45 μm (venduti a parte)
- Alloggiamento in acrilico per uso medico praticamente esente da rilasciabili ed estraibili
- Filtrazione affidabile di volumi ridotti senza perdite
- Ingresso Luer Lock femmina con uscita Luer Lock maschio
- Unità di filtrazione complete e pronte all'uso, facili da usare
- Tempi di preparazione ridotti (ad esempio, sostituzione del filtro, pulizia del sistema di filtrazione)
- Unità monouso, usa e getta per un'alternativa economica
- Qualità comprovata, testati al 100% durante la produzione
- Disponibili sterili (ossido di etilene) e non sterili
Specifica
Opaque | |
Fibra di vetro (GF) | |
Non-sterile | |
0.1 mL | |
Female Luer Lock | |
Bulk | |
Sfuso; 500/confezione |
Sì | |
0.7 μm | |
5.16 cm2 | |
MBS | |
Uscita Luer-Lok | |
4.5bar | |
26 mm |