Learn More
IKA™ Ministar 20 Digital
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16238651 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Speed:
50 to 2000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16238651
Marca: IKA™ 0025004885
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easy-to-use stirrers that combine basic functionalities with a compact design.
  • Compact design - The reduced design and the focus on the most essential aspects make the stirrers reliable laboratory companions
  • Ease of operation - Operation takes place using a stable rotary knob
  • The display clearly shows the rotational speed
  • Rapid updates - Regular software updates can be undertaken rapidly and simply via the USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 50 to 2000 rpm
Capacità 15 L
Display LED
Tensione 100/240 V
Wattage 60 w
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di motore Brushless DC
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Coppia 20 Ncm
Viscosità 10,000 mPas
Peso (sistema metrico) 1.56 kg