Learn More
Agilent BioTek Minitube Carrier
Codice prodotto. 16562302 Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BioTek Microplate Washer and Readers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16562302
Marca: Agilent BioTek 7212042
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Minitube Carrier is for labware up to 50 mm in height, including 1.2 mL minitubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sostegni dispositivo 1.2 mL Minitubes or Labware up to 50 mm in height
Da utilizzare con (apparecchiatura) BioTek Microplate Washer and Readers