Learn More
Cytiva miniVE Vertical Electrophoresis System Accessories
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Notched glass plate
- Size: 10 x 10.5cm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Glass Plate |
| Materiale | Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.5 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |