Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense Talking 1-Channel Digital Clock/Timer
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Announcements increase in frequency as time approaches zero
- In clock mode, press any button and the voice will announce the time
- Perfect for low-light applications, darkrooms, and activities that require your full attention
Specifica
Specifica
| Product Type | LCD Timer |
| Alarms | 1 minute (6 alarm sounds) |
| Display | LCD |
| Tipo di batteria | 1.5 V |
| Larghezza (sistema metrico) | 64 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 83 mm |
| Quantità | 1 Each |