Learn More
Mirogabalin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16483316
Marca: Medchem Express HY12650
MedChemExpress Mirogabalin (DS-5565) is a novel, preferentially selective α2δ-1 ligand characterized by high potency and selectivity to the α2δ-1 subunit of voltage-sensitive calcium channel complexes in the CNS.
Mirogabalin (DS-5565) is a novel, preferentially selective α2δ-1 ligand characterized by high potency and selectivity to the α2δ-1 subunit of voltage-sensitive calcium channel complexes in the CNS.
Specifica
Materiale o nome chimico Mirogabalin
Forma fisica Solid
CAS 1138245-13-2
Colore Light Brown
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H19NO2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo DS5565
Informazioni di solubilità H2O : 7.71 mg/mL (36.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O)C[C@]1(CN)[C@]2([H])C=C(CC)C[C@]2([H])C1
Molecular Weight (g/mol) 209.28
Peso formulazione 209.28
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.