missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mirogabalin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16455278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16455278

Marca: Medchem Express HY12650

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Mirogabalin (DS-5565) is a novel, preferentially selective α2δ-1 ligand characterized by high potency and selectivity to the α2δ-1 subunit of voltage-sensitive calcium channel complexes in the CNS.

Mirogabalin (DS-5565) is a novel, preferentially selective α2δ-1 ligand characterized by high potency and selectivity to the α2δ-1 subunit of voltage-sensitive calcium channel complexes in the CNS.

Specifica

Materiale o nome chimico Mirogabalin
Forma fisica Solid
CAS 1138245-13-2
Colore Light Brown
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H19NO2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo DS5565
Informazioni di solubilità H2O : 7.71 mg/mL (36.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O)C[C@]1(CN)[C@]2([H])C=C(CC)C[C@]2([H])C1
Molecular Weight (g/mol) 209.28
Peso formulazione 209.28
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato