Learn More
Epredia™ Miscellaneous Microtome Section Waste Tray with Arm Rest, For HM 310, HM 315, HM325, and HM 335
Codice prodotto. p-4529869 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Large-field Magnifier
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10871330
Marca: Epredia™ 760170
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Support and expand the functionality of Epredia™ 200 and 300 series of microtomes with Epredia™ Miscellaneous Microtome Accessories.
  • Interlock plug replaces foot pedal connector
  • Storage unit can be removed and used separately; tray for specimens can be cooled by changeable inserts
  • Large-field magnifier attaches to facilitate knife alignment and approach for sectioning; magnification 2.5X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Large-field Magnifier
Da utilizzare con (apparecchiatura) Epredia 200/300 Series Microtomes