Learn More
Misoprostol, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18762664
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 18762664
Marca: Tocris Bioscience 2297/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cytoprotective PGE1 analog
Cytoprotective prostaglandin E1 analog that displays agonist activity at EP receptors. Ki values are 120, 250, 67 and 67 nM at cloned mouse EP1, EP2, EP3 and EP4 receptors respectively. Prevents NSAID-induced gastric ulceration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Misoprostol
CAS 59122-46-2
Formula molecolare C22H38O5
Quantità 10 mg
Sinonimo misoprostol, cytotec, isprelor, misoprostolum, misoprostil, misoprost, misotol, misoprostolum inn-latin, misodel, misogon
InChI Key OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
SMILES CCCCC(C)(CC=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)OC)O)O
IUPAC Name methyl 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate
Molecular Weight (g/mol) 382.541
PubChem CID 5282381
Peso formulazione 382.53
Percent Purity >99%